missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (F8/86), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
281.00 € - 518.00 €
Spezifikation
| Antigen | vWF-A2 |
|---|---|
| Klon | F8/86 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml, SDS-Page |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18237820
|
Novus Biologicals
NBP2-53345-20UG |
20 μg |
281.00 €
20 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18200581
|
Novus Biologicals
NBP2-53345-100UG |
100 μg |
518.00 €
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| vWF-A2 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| F8VWF, VWD, VWF von Willebrand factor | |
| VWF | |
| IgG1 | |
| Protein A or G purified | |
| 250 kDa |
| F8/86 | |
| Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml, SDS-Page | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| 7450 | |
| von Willebrand Factor isolated from human plasma | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts