Learn More
Von Willebrand Factor Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
234.00 € - 456.00 €
Spezifikation
Antigen Von Willebrand Factor
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18450101
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84762
0.1 mL
456.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18475990
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-84762-25ul
25 μL
234.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Von Willebrand Factor Polyclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Von Willebrand Factor
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
7450
IgG
Immunogen affinity purified
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human
coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ARSNRVTVFPIGIGDRYDAAQLRILAGPAGDSNVVKLQRIEDLPTMVTLGNSFLHKLCSGFVRICMDEDGNEKRPGDVWTLPDQCHTVTCQPDGQTLLKSHRVNCDRGLRPSCPNSQSPVKVEKT
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.