Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (VWF/1465), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
290.00 € - 542.00 €
Spezifikation
Antigen vWF-A2
Klon VWF/1465
Konzentration 0.2 mg/mL
Verdünnung Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunoprecipitation 0.5 - 1 ug/500ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, SDS-Page
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18240030
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-53314-20UG
20 μg
290.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18233630
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-53314-100UG
100 μg
542.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
vWF-A2
0.2 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
F8VWF, VWD, VWF von Willebrand factor
VWF
IgG1
Protein A or G purified
250 kDa
VWF/1465
Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5 - 1 ug/ml, Immunoprecipitation 0.5 - 1 ug/500ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, SDS-Page
Monoclonal
Purified
RUO
10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
7450
Recombinant fragment of human vWF protein (aa1815-1939) (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4C.