Learn More
Von Willebrand Factor Antibody (VWF/7979R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
298.00 € - 530.00 €
Spezifikation
Antigen Von Willebrand Factor
Klon VWF/7979R
Konzentration 0.2 mg/ml
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18662124
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-20322-100ug
100 μg
530.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18602694
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20322-20ug
20 μg
298.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal antibody specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Von Willebrand Factor
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer
10mM PBS with 0.05% BSA
7450
IgG κ
Protein A or G purified
VWF/7979R
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF
Recombinant fragment (around aa 1150-1250) of human Von Willebrand Factor protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.