Learn More
Von Willebrand Factor Mouse anti-Human, Clone: rVWF/2480, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Von Willebrand Factor Monoclonal specifically detects Von Willebrand Factor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Von Willebrand Factor |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rVWF/2480 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | coagulation factor VIII VWF, F8, F8VWF, von Willebrand factor, VWD, vWF |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |