Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer
Artikelnummer. 15537335 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-0176
SI-0156
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Modell Packungsgröße
15537335 CH-Stecker Gehäuse SI-0176 1 Stück
15517335 EU-Stecker SI-0156 1 Stück
10468431 EU-Stecker SI-0156 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15537335 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. SI0176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.37 €
    319.25 € / 1 Stück
    Sparen 57.12 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mischt schwierige Proben mit schnellem, beständigem Vortexen. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1-Touch-Mischer führt 6 mm große Kreisbewegungen aus, um ein gleichmäßiges Mischergebnis zu gewährleisten.
  • Kräftiges Hochgeschwindigkeits-Vortexen
  • Einfach zu verwendende Touch On-Anwendung
  • Großer 6 mm-Orbit für aggressives Vortexen schwieriger Proben
  • Kann mit einem aufsteckbaren Aufsatz oder einer optionalen 76 mm-Plattform verwendet werden
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
  • Im Lieferumfang ist ein Becherkopf für ein einzelnes Röhrchen enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 6 mm
Drehzahlbereich 3200 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 60 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Vortexschüttler
Zertifizierung/Konformität CE, ETL
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 60 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Modell Gehäuse SI-0176
Enthält Pop-off-Becher
Betriebsmodi Touch-Schalter
Gewährleistung und Service 2 Jahre