Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Beschreibung
- Variable Geschwindigkeit von mäßig bis intensiv für präzises Mischen
- Großes Angebot an Aufsätzen für die meisten Röhrchen, Platten und anderen Behälter
- Freihand- oder Touch-Steuerung
- Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
- Timer-Funktion:
- Kontakt: 1 bis 60 s
- Freihändiger Betrieb: 1 bis 60 min oder Dauerbetrieb
- Das Gerät stoppt automatisch am Ende der vom Anwender programmierten Zeit
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 600 bis 2700 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Frequenz | 50 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 165 mm |
| Höhe (metrisch) | 165 mm |
| Breite (metrisch) | 122 mm |
| Gewicht (metrisch) | 4 kg |
| Modell | Gehäuse SI-T256 |
| Mehr anzeigen |