Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T
Artikelnummer. p-6966046
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
EU-Stecker
Modell:
Gehäuse SI-T256
Gehäuse SI-T276
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp Modell unitSize
15557365 CH-Stecker Gehäuse SI-T276 1 Stück
10321432 EU-Stecker Gehäuse SI-T256 1 Stück
15537365 EU-Stecker Gehäuse SI-T256 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15557365
Marke: Scientific Industries SI™ 83041248
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit integrierter Zeitschaltuhr. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2T mischt sanft oder kräftig innerhalb einer eingestellten Zeit oder im Dauerbetrieb.
  • Variable Geschwindigkeit von mäßig bis intensiv für präzises Mischen
  • Großes Angebot an Aufsätzen für die meisten Röhrchen, Platten und anderen Behälter
  • Freihand- oder Touch-Steuerung
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
  • Timer-Funktion:
    • Kontakt: 1 bis 60 s
    • Freihändiger Betrieb: 1 bis 60 min oder Dauerbetrieb
  • Das Gerät stoppt automatisch am Ende der vom Anwender programmierten Zeit
Spezifikation
Drehzahlbereich 600 bis 2700 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50 Hz
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Breite (metrisch) 122 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg
Modell Gehäuse SI-T276
Enthält 76 mm-Plattform, Druckentlastungsbecher