Learn More
OHAUS™ Vortex Mixer
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit sechs verschiedenen Röhrchengestellen und einem Nachverlängerungskit können Sie bis zu 50 Proben gleichzeitig verarbeiten - der Mehrröhrchen-Vortexschüttler kann für Ihre Anwendung individuell angepasst werden.
- Die Mehrröhrchen-Vortexschüttler verfügen entweder über ein leicht zu reinigendes einteiliges Edelstahlgehäuse, das perfekt für Reinräume geeignet ist, oder sind in einer günstigeren lackierten Stahlausführung erhältlich.
- Bei anspruchsvollen Proben sorgen die verbesserten Vortex-Funktionen & für eine kräftigere Mischung mit dem programmierbaren Impulsmodus der digitalen Modelle. Stellen Sie das Intervall für das Ein-/Ausschalten des Impulsmodus ein, um den Betrieb anzupassen
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3,6 mm |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 100 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Material | Edelstahlschaumgestell für (50) Röhrchen mit 12 mm Durchmesser (im Lieferumfang enthalten), austauschbare Schaumgestelle für Vortexröhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 29 mm |
| Abmessungen (L x B) | 241 x 384 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Höhe (metrisch) | 406 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 15,1 Zoll |
| Mehr anzeigen |