Learn More
OHAUS™ Vortex Mixer
Artikelnummer. 17298380 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Reglertyp unitSize
17298380 Analog 1 Stück
17208390 Digital 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17298380
Marke: OHAUS™ 30573832
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leistungsstarker berührungsloser Vortexmischer für effizientes Mischen mit hohem Durchsatz
  • Mit sechs verschiedenen Röhrchengestellen und einem Nachverlängerungskit können Sie bis zu 50 Proben gleichzeitig verarbeiten - der Mehrröhrchen-Vortexschüttler kann für Ihre Anwendung individuell angepasst werden.
  • Die Mehrröhrchen-Vortexschüttler verfügen entweder über ein leicht zu reinigendes einteiliges Edelstahlgehäuse, das perfekt für Reinräume geeignet ist, oder sind in einer günstigeren lackierten Stahlausführung erhältlich.
  • Bei anspruchsvollen Proben sorgen die verbesserten Vortex-Funktionen & für eine kräftigere Mischung mit dem programmierbaren Impulsmodus der digitalen Modelle. Stellen Sie das Intervall für das Ein-/Ausschalten des Impulsmodus ein, um den Betrieb anzupassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3,6 mm
Spannung 230 V
Wirkleistung 100 W
Frequenz 50/60 Hz
Material Edelstahlschaumgestell für (50) Röhrchen mit 12 mm Durchmesser (im Lieferumfang enthalten), austauschbare Schaumgestelle für Vortexröhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 29 mm
Abmessungen (L x B) 241 x 384 mm
Höhe (angloamerikanisch) 16 in.
Höhe (metrisch) 406 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 15,1 Zoll
Versandgewicht (metrisch) 19,1 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 41 lb.
Gewicht (metrisch) 18,7 kg
Reglertyp Analog
Modell VXMTALB
Display Unabhängige LED-Anzeigen für Drehzahl/Zeit