Learn More
Cole-Parmer™ Vortexschüttler
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Spannung:
115 V Wechselstrom
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vortexmischer, 0 bis 3400 U/min, 15 VAC
- Der Schüttler verfügt über zwei Modi für Touch- bzw. Dauerbetrieb
- Der mit dem Vortexer gelieferte Standard-Cup-Kopf kann ein einzelnes Reagenzglas aufnehmen
- Der Kopf kann einfach durch separat erhältliche Köpfe wechseln, die eine Vielzahl von Röhrchengrößen sowie Mikrotiterplatten aufnehmen
- Kein Werkzeug erforderlich
- Leicht und stabil im laufenden Betrieb durch die optimierte Gegenwaage
- Für den sicheren Einsatz in Kühlräumen oder Inkubatoren geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 0 bis 3400 U/min |
| Spannung | 115 V Wechselstrom |
| Produkttyp | Vortexschüttler |
| Frequenz | 60 Hz |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 5 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 12.7 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,5 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,5 Zoll |
| Breite (metrisch) | 13.97 cm |
| Enthält | Standard Becherkopf und 3.5 ft-Netzkabel |