Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 1,5 bis 2 ml |
| Produkttyp | Mikroröhrchen-Halter |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. (229 x 229 mm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 229 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 229 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortexmischer |
| Anzahl Positionen | 18 |