Beschreibung
Das innovative Design nutzt den verfügbaren Platz optimal aus und bietet Halterungen für nicht weniger als sechs verschiedene Röhrchengrößen sowie eine Standard-Testplatte. Die mittlere Auflagefläche kann zum schnellen manuellen Mischen einer Vielzahl von Röhrchen und Gefäßen verwendet werden.
- Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem ABS, das den gängigsten Chemikalien standhält und leicht zu reinigen ist
- Stabile Elastomerfüße, bieten Vibrationsdämpfung und verhindern Bewegungen während des Betriebs
- Der innovative Kopf kann zu Reinigungszwecken entfernt werden
- US-Designpatent Nr. D787,085, US-Gebrauchsmusterpatent Nr. 9895670
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3,7 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 135 g |
| Drehzahlbereich | 1000 bis 3000 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 220-240 V, 50-60 Hz, 40 W |
| Spannung | 220/240 V |
| Wirkleistung | 44 W |
| Stromstärke | 0,4 A |
| Röhrchenkapazität | 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml und 0,2 ml |
| Produkttyp | Vortexgerät |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 4,8 oz. |
| Mehr anzeigen |