Learn More
Vortioxetin.HBr, Lipomed
Artikelnummer. 30458095
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458095 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458095 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMVOX1884HB100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Vortioxetin.HBr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vortioxetine Hydrobromide
CAS 960203-27-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vortioxetine Hydrobromide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H22 N2 S . Br H
Synonym Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, hydrobromide (1:1), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine hydrobromide, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA 21004 hydrobromide, Vortioxetine hydrobromide
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Br.Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-Dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazin;hydrobromid
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 379.358
Menge 100 mg
Formelmasse 378.077 g/mol