Learn More
Vortioxetine Hydrobromide, TRC
Artikelnummer. 30009227
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009227 50 mg 50 Milligramm
17961565 10 mg 10 Milligramm
17982955 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009227 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV76600050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 960203-27-4
Summenformel C18 H22 N2 S . Br H
Molekulargewicht (g/mol) 379.358
Synonym Piperazine, 1-[2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl]-, hydrobromide (1:1), 1-[2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]phenyl]piperazine hydrobromide, 1-[2-(2,4-Dimethylphenylsulfanyl)phenyl]piperazine hydrobromide, Lu AA 21004 hydrobromide, Vortioxetine hydrobromide
IUPAC-Name 1-[2-(2,4-dimethylphenyl)sulfanylphenyl]piperazine;hydrobromide
SMILES Br.Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCNCC3)c(C)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vortioxetine Hydrobromide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22N2S.BrH/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)21-18-6-4-3-5-16(18)20-11-9-19-10-12-20;/h3-8,13,19H,9-12H2,1-2H3;1H
Formelmasse 378.077
Reinheit (%) >95%