Learn More
VPREB3 Antibody (OTI1A3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-45027-30ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30306391
  • 256.00 € / 30 Mikroliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
VPREB3 Monoclonal antibody specifically detects VPREB3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VPREB3
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI1A3
Western Blot 1:2000
N27C7-2, pre-B lymphocyte 3,8HS20, pre-B lymphocyte gene 3, pre-B lymphocyte protein 3, Protein VPreB3
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 48-123 of human VPREB3 (NP_037510) produced in E.coli.
30 μL
Adaptive Immunity, Immunology
29802
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.