missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
VPS25 Polyclonal specifically detects VPS25 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VPS25 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9BRG1 |
| Gen-Alias | Dermal papilla-derived protein 9, DERP9, DERP9hVps25, EAP20, EAP20FAP20, ELL-associated protein of 20 kDa, ESCRT-II complex subunit VPS25, FAP20, MGC10540, vacuolar protein sorting 25 (yeast), vacuolar protein sorting 25 homolog (S. cerevisiae), vacuolar protein-sorting-associated protein 25 |
| Gensymbole | VPS25 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?