Learn More
Vps34-PIK-III, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488067 5 mg 5 Milligramm
16463326 25 mg -
16450176 2 mg -
16431547 50 mg 50 Milligramm
16415358 10 mg 10 Milligramm
16405986 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16488067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12794
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Vps34-PIK-III is a potent and selective inhibitor of VPS34 with an IC50 of 18 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vps34-PIK-III
CAS 1383716-40-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17N7
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.07 mM)
SMILES NC1=NC=C(C2=CC=NC(NC3=CC=NC=C3)=N2)C(CC4CC4)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 319.36
Formelmasse 319.36
Reinheit (%) 99.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation