Learn More
Grant Instruments™ VR-Gestelle
Artikelnummer. 11456477
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
(102) 0,5 ml-Röhrchen
(14) 30 mm-Röhrchen
(23) 24 mm-Röhrchen
(36) 16 bis 19 mm-Röhrchen
(65) 10 bis 13 mm-Röhrchen
(75) 1,5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11456477 (23) 24 mm-Röhrchen 1 Stück
11486477 (75) 1,5 ml-Röhrchen 1 Stück
11466477 (14) 30 mm-Röhrchen 1 Stück
11446477 (36) 16 bis 19 mm-Röhrchen 1 Stück
11436477 (65) 10 bis 13 mm-Röhrchen 1 Stück
11476477 (102) 0,5 ml-Röhrchen 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11456477
Marke: Grant Instruments™ VR24
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit vielen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern vorgesehen. Grant Instruments™ VR Gestelle für beheizte Umwälzbäder bieten Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten.
Für den Einsatz mit vielen Grant Heizthermostaten und beheizten Umwälzbädern vorgesehen.Grant Instruments™ VR Gestelle für beheizte Umwälzbäder bieten Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten.
  • Bietet Platz für Röhrchen von 0.5 ml bis zu Röhrchen mit 30 mm Durchmesser
  • Für die Verwendung mit Grant Beheizten Umwälzbädern und Heizthermostaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,5 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) T100, TC120, TX150, TXF200 Heizthermostate
Aufnahmevermögen (23) 24 mm-Röhrchen