missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ VSIG1 Monoclonal Antibody (CT1), PE

Beschreibung
VSIG1 Monoclonal Antibody for Flow
VSIG1 encodes a member of the junctional adhesion molecule (JAM) family. The encoded protein contains multiple glycosylation sites at the N-terminal region, and multiple phosphorylation sites and glutamic acid/proline (EP) repeats at the C-terminal region. The gene is expressed in normal stomach and testis, as well as in gastric, esophageal and ovarian cancers. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VSIG1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CT1 |
| Konzentration | 0.1 mg/mL |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS with proprietary stabilizer and <0.1% sodium azide; pH 7.5 |
| Gen | VSIG1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9PWR4 |
| Gen-Alias | 1700062D20Rik; 4930405J24Rik; cell surface A33 antigen; CHT1; ChT1 thymocyte antigen; dJ889N15.1; Glycoprotein A34; GPA34; MGC44287; V-set and immunoglobulin domain containing 1; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 1; Vsig1; VSIG1 protein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?