missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ VSIG8 Monoclonal Antibody (961823)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA562025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
VSIG8 contains 2 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domains. VSIG8 is single-pass type I membrane protein. The function of the VSIG8 protein remains unknown.
Spezifikation
| VSIG8 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 5% trehalose and no preservative; pH 7.4 | |
| P0DPA2 | |
| VSIG8 | |
| Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human VSIG8, Met1-Gly263. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Flow Cytometry | |
| 961823 | |
| Unconjugated | |
| VSIG8 | |
| A030011M19; C1orf204; EG240916; LOC100727929; LOW QUALITY PROTEIN: V-set and immunoglobulin domain-containing protein 8; RGD1562464; V-set and immunoglobulin domain containing 8; V-set and immunoglobulin domain containing 8; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 8; V-set and immunoglobulin domain-containing protein 8; Vsig8 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 391123 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?