missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
VSTM1 Monoclonal antibody specifically detects VSTM1 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VSTM1 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 01 |
| Konjugat | DyLight 594 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | LAIR homolog, MGC119160, MGC119161, OSCAR-like transcript-1, signal inhibitory receptor on leukocytes-1, SIRL1, UNQ3033, V-set and transmembrane domain containing 1, V-set and transmembrane domain-containing protein 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human VSTM1 (Q6UX27-16; Met1-Thr135). |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?