missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VSTM1 Monoclonal Antibody (01)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17139135
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17139135 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17139135

Marke: Invitrogen™ MA529881

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human VSTM1.

VSTM1 (V-Set And Transmembrane Domain Containing 1) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include cytokine activity. An important paralog of this gene is LILRB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VSTM1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 01
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen VSTM1
Gen-Zugriffsnummer Q6UX27
Gen-Alias LAIR homolog; OSCAR-like transcript-1; signal inhibitory receptor on leukocytes-1; SIRL1; SIRL-1; UNQ3033; UNQ3033/PRO9835; V-set and transmembrane domain containing 1; V-set and transmembrane domain-containing protein 1; VSTM1
Gensymbole VSTM1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Human VSTM1 Protein (Met1-Thr135).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 284415
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.