Learn More
VUF 11207 fumarate, Tocris Bioscience™
Beschreibung
Potent ACKR3 (CXCR7) chemokine receptor agonist (EC50 = 1.6 nM). Induces recruitment of β-arrestin to CXCR7 in HEK293-CXCR7 cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | VUF 11207 fumarate |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 586.65 |