missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VX 809, VX 809, TRC

Artikelnummer. 30133781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133781 10 mg 10 Milligramm
30137457 50 mg 50 Milligramm
30004597 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV90070010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Summenformel C24 H18 F2 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 452.41
Synonym 3-[6-[[[1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropyl]carbonyl]amino]-3-methyl-2-pyridinyl]benzoic acid (ACI), 3-[6-[1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropanecarboxamido]-3-methylpyridin-2-yl]benzoic acid, 3-[6-[[[1-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropyl]carbonyl]amino]-3-methylpyridin-2-yl]benzoic acid, Lumacaftor, VRT 826809, VX 809
IUPAC-Name 3-[6-[[1-(2,2-Difluor-1,3-Benzodioxol-5-yl)Cyclopropancarbonyl]Amino]-3-Methylpyridin-2-yl]Benzoesäure
SMILES Cc1ccc(NC(=O)C2(CC2)c3ccc4OC(F)(F)Oc4c3)nc1c5cccc(c5)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material VX 809
CAS 936727-05-8
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H18F2N2O5/c1-13-5-8-19(27-20(13)14-3-2-4-15(11-14)21(29)30)28-22(31)23(9-10-23)16-6-7-17-18(12-16)33-24(25,26)32-17/h2-8,11-12H,9-10H2,1H3,(H,29,30)(H,27,28,31)
Formelmasse 452.1184
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.