Beschreibung
Optoelektronisch gesteuerter kleiner Schüttler mit sehr großem Drehzahlbereich (0 bis 2200 U/min.).
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Neues Design und verbessertes Antriebssystem
- Kreisförmige Schüttelbewegungen
- Langsame Drehzahlen werden gut gehalten
- Anfügungen sind austauschbar
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 4 mm |
| Spannung | 220/240 V, 100/120 V |
| Wirkleistung | 45 W |
| Produkttyp | Vortexschüttler |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 60529 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Breite (metrisch) | 157 mm |
| Gewicht (metrisch) | 6,1 kg |
| Display | Maßstab |
| Mehr anzeigen |