Learn More
VZV gH/gL Antibody [Alexa Fluor™ 350] - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-43771AF350
Artikelnummer. 30281554
  • 507.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
VZV gH/gL Polyclonal antibody specifically detects VZV gH/gL in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VZV gH/gL
Polyclonal
Western Blot, ELISA
envelope glycoprotein H, Envelope glycoprotein L
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus gH & gL Heterodimer (Oka vaccine) (Uniprot#: Q775J3 & Q9J3N1)
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA, Western Blot
Alexa Fluor 350
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Virus