Learn More
VZV gH/gL Antibody [DyLight 755] - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281571 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281571 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281571
Marke: Novus Biologicals NBP343771IR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
VZV gH/gL Polyclonal antibody specifically detects VZV gH/gL in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VZV gH/gL
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias envelope glycoprotein H, Envelope glycoprotein L
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus gH & gL Heterodimer (Oka vaccine) (Uniprot#: Q775J3 & Q9J3N1)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG