Learn More
VZV Glycoprotein B Antibody [Allophycocyanin] - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281530 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281530 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30281530
Marke: Novus Biologicals NBP343770APC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
VZV Glycoprotein B Polyclonal antibody specifically detects VZV Glycoprotein B in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VZV Glycoprotein B
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias chicken pox, gB, gp140-62, gpII, ORF 31, varicella zoster, VZV
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein B (Oka vaccine) (Uniprot#: Q4JR05)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG