Learn More
VZV Glycoprotein B Antibody - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30281520 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30281520 100 μL 100 Mikroliter
30281521 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30281520
Marke: Novus Biologicals NBP343770100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
VZV Glycoprotein B Polyclonal antibody specifically detects VZV Glycoprotein B in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VZV Glycoprotein B
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000
Zusammensetzung 0.2 μm filtered solution in PBS
Gen-Alias chicken pox, gB, gp140-62, gpII, ORF 31, varicella zoster, VZV
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein B (Oka vaccine) (Uniprot#: Q4JR05)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG