Learn More
VZV Glycoprotein B Antibody - (Oka vaccine), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
201.00 € - 398.00 €
Spezifikation
Antigen VZV Glycoprotein B
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30281521
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43770-20ul
20 μL
201.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30281520
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43770-100ul
100 μL
398.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
VZV Glycoprotein B Polyclonal antibody specifically detects VZV Glycoprotein B in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
VZV Glycoprotein B
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Virus
chicken pox, gB, gp140-62, gpII, ORF 31, varicella zoster, VZV
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:2000-1:20000, ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 μm filtered solution in PBS
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein B (Oka vaccine) (Uniprot#: Q4JR05)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.