Learn More
R&D Systems™ W-7 hydrochloride
Artikelnummer. 18084982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18084982 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18084982 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0369/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.27 €
    211.05 € / 100 Milligramm
    Sparen 30.22 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist. Inhibits myosin light chain kinase
W-7 hydrochloride is a calmodulin antagonist. Inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 28 μM) and myosin light chain kinase (IC50 = 51 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material W-7 hydrochloride
CAS 61714-27-0
Menge 100 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C16H22Cl2N2O2S
Formelmasse 377.33
Reinheit >98%
Molekulargewicht 377.32