Learn More
Thermo Scientific™ W.L. Nutrient Agar
Beschreibung
Differentially isolate and enumerate yeasts and bacteria in fermentation products such as beer and wine using W.L. Nutrient Agar.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blue |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 25°C |
| Format | 300 mL Sirop Bottle |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 250 g bis 254 g |
| Verpackungsart | 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box |
| Menge | 10/Pk. |