Learn More
Lovibond™ W600 Gläser aus Borosilikat
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | W600 Küvette |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell Fs, PFXI/PFX195, 880, 950 und 995 Instrumente |