Learn More
Fistreem International™ Wandhalterung
Artikelnummer. 12894072
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
390 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
12894072 390 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12894072 Lieferant Fistreem International™ Lieferanten-Nr. DCF738502Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 €
    132.19 € / 1 Stück
    Sparen 16.81 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Typ Wandhalterung
Zur Verwendung mit (Geräte) Puri-Fi Einweg-Entionisierungsgeräte
Enthält Schlauchanschlussstücke, Durchflussventil
Druckbereich 500 kPa beträgt
Höhe (metrisch) 390 mm