Learn More
Descrizione
- Sparen Sie Platz in beengten Bereichen mit unserem praktischen Wandspender.
- Wartungskosten reduzieren - die Tork Der Wandspender hat ein hohes Fassungsvermögen und lässt sich leicht nachfüllen.
- Steigern Sie die Produktivität am Arbeitsplatz mit diesem Spender, der sich dank seines einfachen Befüllsystems leicht befüllen lässt.
- Bieten Sie Ihren Nutzern ein problemloses Erlebnis – unser Spender ist einfach mit nur einer Hand zu bedienen.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | An der Wand montierter Wischtücherspender |
| Farbe | Durchscheinendes Blau |
| Alternate Part Number | 7322540430813 |
| Länge (metrisch) | 64.6 cm |
| Breite (metrisch) | 27.4 cm |
| Höhe (metrisch) | 46.3 cm |
| Aufnahmevermögen | Wischtücher |
| Material | Kunststoff |
| Mounting | Wandbefestigung |
| No. of Compartments | 1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?