Learn More
Tork Wandspender W1
Artikelnummer. 30243752 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinendes Blau
Rot, Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243752 Rot, Rauch 1 Stück
30243733 Durchscheinendes Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243752 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 652108
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Tork Der Wandständer im Performance Design wurde für Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt und zeichnet sich durch einfaches Befüllen sowie die Möglichkeit aus, das benötigte Papier mit nur einer Hand zu entnehmen.
  • Sparen Sie Platz in beengten Bereichen mit unserem praktischen Wandspender.
  • Wartungskosten reduzieren - die Tork Der Wandspender hat ein hohes Fassungsvermögen und lässt sich leicht nachfüllen.
  • Steigern Sie die Produktivität am Arbeitsplatz mit diesem Spender, der sich dank seines einfachen Befüllsystems leicht befüllen lässt.
  • Bieten Sie Ihren Nutzern ein problemloses Erlebnis – unser Spender ist einfach mit nur einer Hand zu bedienen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp An der Wand montierter Wischtücherspender
Farbe Rot, Rauch
Alternate Part Number 7322540430912
Länge (metrisch) 64.6 cm
Breite (metrisch) 27.4 cm
Höhe (metrisch) 46.3 cm
Aufnahmevermögen Wischtücher
Material Kunststoff
Mounting Wandbefestigung
No. of Compartments 1
Product Style Frontlader mit Öffnung
Modell Leistung