Learn More
Buerkle™ Abtropfgestell zur Wandbefestigung
Artikelnummer. 10731002 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
33
77
Höhe (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Breite (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
10731002 33 400 mm 400 mm 1 Stück
10662921 77 500 mm 500 mm 1 Stück
10159210 77 600 mm 600 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731002 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 96401040
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt mit einzeln platzierten stabilen Stäben aus Polypropylen. Buerkle™ Wallmount Draining Racks können für größere oder kleinere Geräte konfiguriert werden.
Ein wandmontiertes Abtropfgestell inklusive Wandbefestigungsset (Schrauben, Dübel). Optional ist ein abnehmbarer Ablaufkanal erhältlich, der über einen Anschluss für einen Ablaufschlauch verfügt, der direkt in ein Laborwaschbecken münden kann.
  • Abtropfgestell aus PVC, Stangen aus Polypropylen
  • Inklusive Schraubenschlüssel für die Stangen
  • Drei verschiedene Stablängen zur Anpassung an unterschiedliche Geräte
  • Bruchsicher
  • Die Stangen rasten zur sicheren Positionierung ein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Blau/Weiß
Aufnahmevermögen Labware
Material PVC, Polypropylen, Polypropylene
Positionen 33
Form Rectangular, Rounded Corners
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienisches Trocknen von Geräten
Größe 400 x 400 mm
Länge (metrisch) 400 mm
Länge (angloamerikanisch) 15.75 in.
Breite (angloamerikanisch) 15,74 in.
Höhe (angloamerikanisch) 15,7 in.
Enthält Schraubenschlüssel, Schrauben und Dübel für die Wandmontage, Kasten für die Stäbe, fünf 60 mm-Stäbe, sechsundzwanzig 100 mm-Stäbe, zwei 150 mm-Stäbe
Produkttyp Ohne Abtropfkanal
Einschübe None
Höhe (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 400 mm