Learn More
Buerkle™ Wandmontierbares Abtropfgestell mit Ablaufrinne
Artikelnummer. p-8002895
Change view
Click to view available options
Positionen:
33
77
Produkttyp:
Abtropfbrett mit Wandmontage
Gestell mit Ablaufkanal
Höhe (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Breite (metrisch):
400 mm
500 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Positionen Produkttyp Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10731002 33 Abtropfbrett mit Wandmontage 400 mm 400 mm 1 Stück
10662921 77 Gestell mit Ablaufkanal 500 mm 500 mm 1 Stück
10159210 77 Abtropfbrett mit Wandmontage 600 mm 600 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10731002
Marke: Buerkle™ 96401040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Praktische und hygienische Abtropflösung mit attraktiver Form.
Ein Abtropfgestell zur Wandmontage, inklusive Wandmontageset (Schrauben, Dübel). Optional ist ein abnehmbarer Abflusskanal mit Anschluss für ein Abflussrohr lieferbar, der direkt in einen Laborwaschtisch abfließen kann.
  • Abtropfgestelle aus PVC, Stangen aus Polypropylen
  • Einschließlich Schraubenschlüssel für Stangen
  • Drei verschiedene Stangenlängen zur Anpassung an unterschiedliche Geräte
  • Bruchsicher
  • Stangen rasten für sicheren Halt ein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe weiß/blau
Material PVC, Polypropylen
Positionen 33
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hygienisches Trocknen von Geräten
Größe 400 x 400 mm
Breite (angloamerikanisch) 15,74 in.
Höhe (angloamerikanisch) 15,7 in.
Enthält Schraubenschlüssel, Schrauben und Dübel für die Wandmontage, Kasten für die Stäbe, fünf 60 mm-Stäbe, sechsundzwanzig 100 mm-Stäbe, zwei 150 mm-Stäbe
Produkttyp Abtropfbrett mit Wandmontage
Höhe (metrisch) 400 mm
Breite (metrisch) 400 mm