Learn More
Warfarin EP Verunreinigung B, Mikromol™
Artikelnummer. 30462816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462816 4 x 25 mg -
30050796 25 mg 25 Milligramm
17923136 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462816 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0732.0200254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Warfarin EP Verunreinigung B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Hydroxycoumarin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H6 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC-Name 4-Hydroxychromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.14
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 162,0317 g/mol