Learn More
Warfarin, Lipomed
Artikelnummer. 30458959
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458959 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458959 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMWAR1922100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Warfarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Warfarin
CAS 81-81-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Warfarin
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H16 O4
Synonym 2 H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2 H-chromen-2-one
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-on
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 308.33
Menge 100 mg
Formelmasse 308.1049 g/mol