Learn More
SpotSee WarmMark™ Langfristiger ansteigender Zeit-Temperatur-Indikator
Artikelnummer. 17824076
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30° C bis 31° C
-30°C bis -10 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-22 °F bis +88 °F
22 °F bis 50 °F
Packungsgröße:
100 Packungen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Temperaturbereich (angloamerikanisch) unitSize
17824076 -30°C bis -10 °C 22 °F bis 50 °F 100 Packungen
17804086 -30° C bis 31° C -22 °F bis +88 °F 100 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17824076 Lieferant SpotSee Lieferanten-Nr. WL 10/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WarmMark™ Long Run überwacht die Temperaturen während des Transports und der Lagerung und meldet, wenn die Waren unzulässigen Bedingungen ausgesetzt sind. Diese zuverlässigen Temperaturindikatoren liefern einen visuellen Nachweis für die Einwirkung unzulässiger Temperaturwerte.
  • Kosteneffizienter Zeit-/Temperaturindikator
  • Überwachungszeit über 10 °C
  • Geben Sie an, ob die Temperatur bis zu 5 Tage lang überschritten wurde.
  • Feldaktivierbar mit Zuglasche
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität REACH
Abmessungen (L x B x H) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung der Kühlkette in der Pharma-/Life-Science-Branche
Höhe (angloamerikanisch) 0,06 in.
Höhe (metrisch) 1.5 mm
Enthält Gebrauchsanweisung Konformitätsbescheinigung
Länge (metrisch) 98 mm
Material Acrylklebstoff
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 3,88 in.
Beschreibung Aufsteigender Zeit-Temperatur-Indikator
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Max. Temperatur (metrisch) 10 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -22 °F
Min. Temperatur (metrisch) -30 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 22 °F bis 50 °F
Temperaturbereich (metrisch) -30°C bis -10 °C
Calibrated Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Wird beim Transport und der Lagerung temperaturempfindlicher Produkte verwendet.
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 12 Stunden, 30 Stunden, 60 Stunden, 110 Stunden, 168 Stunden
Display Chemische Farbänderung
Breite (metrisch) 19 mm