Learn More
Brady™ Bradylink™ Warnketten
Artikelnummer. 11781076 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot/Weiß
Schwarz/Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11781076 Gelb 1 PK
11751076 Weiß 1 PK
10735715 Rot/Weiß 1 PK
11771076 Schwarz/Gelb 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11781076 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 278271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 €
    122.54 € / 1 Packungen
    Sparen 22.46 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyethylen, Bradylink™ Warnketten sind eine dekorative Alternative zu Metallketten.
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Polyethylen, Bradylink™ Warnketten sind eine dekorative Alternative zu Metallketten.
  • Die Ketten sind farblich passend gekennzeichnet. Bradylink™ Warnhinweise und ein spezielles Linkdesign verhindern das Abknicken von Links.
  • Notiz: Bradylink Ketten sind nicht zum Tragen schwerer Gegenstände gedacht und werden nur für den Innenbereich empfohlen.
  • Im Lieferumfang ist nur die Kette enthalten (Stützen werden separat verkauft).
  • Der Bradylink™ Das Warnpfostensystem ist nichtleitend und kann daher bedenkenlos in elektrisch gefährlichen Bereichen eingesetzt werden.
Spezifikation
Produkttyp Warnkette
Alternate Part Number BRADYLINK WARNKETTE GELB 25Mx8MM
Farbe Gelb
Material Polyethylen
Beschreibung Brady Warnkette
Abmessungen (L x B x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verkehrssteuerung
Höhe (angloamerikanisch) 1,97 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Länge (angloamerikanisch) 82 ft.
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1
Breite (angloamerikanisch) 1,1 in.
Breite (metrisch) 28 mm