Learn More
Brady™ 806870 Blouse de coton obligatoire, Polyester, Couleur: Bleu/Blanc, Diametre: 100 mm, EA
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchmesser: 100 mm
- Material: Haftendes PE
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 2209-DIA 100-B7541 FF |
| Material | Polyethylen |
| Klebstofftyp | Polyethylen |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Angezeigter Text | Tragen Sie eine Laborbeschichtung |
| Farbe | Weiß auf Blau |