Learn More
Brady™ Warnschild ohne Text – Explosionsfähige Atmosphäre
Artikelnummer. 15561500 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
173 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15561500 173 x 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15561500 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 255224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.35 €
    10.77 € / 1 Stück
    Sparen 1.58 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Warnschild zur Gefahrenerkennung.
  • Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 313-TRI 200-B7525
Material Aluminium
Form Dreieckig
Abmessungen (L x B) 173 x 200 mm
Farbe Schwarz auf gelb