Learn More
BRAND™ Transferpette™ S 8-/12-Kanal-Mehrkanalpipetten
Artikelnummer. 10796354 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
±0,6 %
±0,8 %
± 1.6 %
Anzahl Kanäle:
8
12
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
30 bis 300 μl
5 bis 50 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10796354
Marke: BRAND™ 703732
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Regalhalter, Box mit Pipettenspitzen mit zwei Nachfülleinheiten, Set mit Ersatz-V-Ringen, Leistungszertifikat und ausführliche Bedienungsanleitung
Schützt mit einer innovativen, einhändigen Volumenregelung mit Arretierung gegen versehentliche Volumenänderungen Die BrandTech™ Transferpette™ S wird mit einem Leistungszertifikat, Betriebsanweisung, Regalhalterung, zwei Spitzenboxen, Reagenzien-Reservoir, einer Packung mit Ersatz-V-Ringen und einer einjährigen Garantie geliefert Patentierte, individuell austauschbare Spitzenkoni gewährleisten die einfache Reinigung im Labor.
Das Gerät verfügt über einen einhändig zu bedienenden Volumenregler mit Bremse für eine sichere Einstellung.
  • Mit einer zentralen Anordnung der Steuerungsknöpfe
  • Kurze, 12.5 mm-Kolbenschlaglänge
  • V-Ringe für ein Anbringen und Entfernen von Spitzen mit geringem Kraftaufwand
  • Volumenanzeige mit vier Stellen
  • Leicht
  • Einzeln entfernbare/ersetzbare, patentierte Spitzenkonusse
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,6 %
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Transferpette™ S
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 30 bis 300 μl
Display Digital
Enthält Halter für Einlegeböden/Gestelle, Box mit Pipettenspitzen mit zwei Nachfülleinheiten, Set mit Ersatz-V-Ringen, Leistungszertifikat und ausführliche Gebrauchsanleitung
Hublänge (metrisch) 12.5 mm
Gewährleistung 1 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 241.3 x 142.8 x 123.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 241.3 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.62 Zoll
Breite (metrisch) 142.8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.87 Zoll
Höhe (metrisch) 123.8 mm