Learn More
Kartell™ Spülflaschen
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Material | Polyethylen |
| Menge | 10 |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |