Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Spülflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Waschflaschen
- Aufrechter Kolben nach DIN 12348
- Aus DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 1 |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12348 |