Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer für NucleoSpin™ RNA-Kits
Artikelnummer. 15782719
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
80 mL
Chemischer Name oder Material:
RA3-Konzentrat
RAW2-Puffer
Packungsgröße:
25 Milliliter
80 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Chemischer Name oder Material unitSize
15782719 25 mL RA3-Konzentrat 25 Milliliter
15849077 80 mL RAW2-Puffer 80 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15782719 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740360.25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ergänzender Waschpuffer zum Waschen der Kieselgelmembran in NucleoSpin™ RNA-Kits beim Reinigen von Gesamt-RNA.
  • Zur Verwendung mit NucleoSpin RNA-Kits, einschließlich: RNA-, RNA-Pflanzen-, RNA/Protein- und RNA-Aufreinigungs-Kits
  • Waschpuffer werden verwendet, um den Silikamembranfilter nach dem Binden und vor dem Eluieren der RNA zu waschen
  • Ergänzende Puffer können gesondert erworben werden
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RA3-Konzentrat
Farbe Farblos
Konzentration 4X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung der Gesamt-RNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ RNA-Kits
pH 7 bis 8
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 mL