Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer für NucleoSpin™ RNA-Kits
Artikelnummer. 15849077
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
80 mL
Chemischer Name oder Material:
RA3-Konzentrat
RAW2-Puffer
Packungsgröße:
25 Milliliter
80 Milliliter
Artikelnummer. Menge Chemischer Name oder Material unitSize
15849077 80 mL RAW2-Puffer 80 Milliliter
15782719 25 mL RA3-Konzentrat 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15849077
Marke: Macherey-Nagel™ 740364.80
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ergänzender Waschpuffer zum Waschen der Kieselgelmembran in NucleoSpin™ RNA-Kits beim Reinigen von Gesamt-RNA.
  • Zur Verwendung mit NucleoSpin RNA-Kits, einschließlich: RNA-, RNA-Pflanzen-, RNA/Protein- und RNA-Aufreinigungs-Kits
  • Waschpuffer werden verwendet, um den Silikamembranfilter nach dem Binden und vor dem Eluieren der RNA zu waschen
  • Ergänzende Puffer können gesondert erworben werden
Spezifikation
Chemischer Name oder Material RAW2-Puffer
CAS 50-01-1
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung der Gesamt-RNA
Zur Verwendung mit (Geräte) NucleoSpin™ RNA-Kits
pH 6,5 bis 7,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 80 mL
Zusammensetzung Guanidinhydrochlorid; Ethanol; Wasser
Geruch Alkoholisch
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Buffer RAW2 (80 mL)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, guanidine hydrochloride